Learn More
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% atom D, contains 0.03 v/v% TMS, ACROS Organics™ Codice prodotto.: 10021621
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% atom D, contains 0.03 v/v% TMS, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10021621
25 mL, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10021621
Marca: Thermo Scientific Acros 209560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White to Beige
Nota nome 99.8+ atom % D
Densità 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99.80% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.01% max. (Coulometric)
Quantità 25 mL
Punto di fusione -64.0°C
Punti di ebollizione 60.0°C
Formula lineare CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Peso formulazione 120.39
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number209560250,10021621,209561000,209565000
Numero di lottoA0465815 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number209560250,209561000,209565000
Numero di lottoA0465187 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2024 Catalog Number209560250,209561000,209565000
Numero di lottoA0464468 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2024 Catalog Number209560250,209561000,209565000
Numero di lottoA0440547 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number209560250,209561000,209565000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform-d
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • Diversi produttori
    Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.
    Codice sconto: 25908
    Scade2025-03-31
    Days
    13
    Hours
    14
    Minutes
    38
    Seconds
    38
  • Diversi produttori
    Save on thousands of eligible products.
    Codice sconto: 24111
    Scade2025-03-21
    Days
    3
    Hours
    14
    Minutes
    38
    Seconds
    38
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% atom D, contains 0.03 v/v% TMS, ACROS Organics™ >