Learn More
Chloroform-d, for NMR, 99.8% atom D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10327250
Chloroform-d, for NMR, 99.8% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10327250
500 mL, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10327250
Marca: Thermo Scientific Acros 166255000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Chloroform-d, CHCl3, CAS Number-865-49-6, 2h chloroform, cdcl3, chloroform-d, chloroform, deutero, deuterated chloroform, deuterochloroform, methane-d, trichloro, trichloro deuterio methane, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, 100mL, 01, IV, 54, 60.0 deg.C, CHEBI:85365, Colorless, 1.5000g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 1.5000g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Quantità 500 mL
Punto di fusione -64.0°C
Punti di ebollizione 60.0°C
Formula lineare CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Peso formulazione 120.39
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468105 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166255000,166250500,166252500,166250250,166251000
Numero di lottoA0468508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number166255000,166250500,166252500,166250250,166251000
Numero di lottoA0466736 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2024 Catalog Number166255000,166250500,166252500,166250250,166251000
Numero di lottoA0466463 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number166255000,166250500,166252500,166250250,166251000
Numero di lottoA0466735 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number166255000,166250500,166252500,166250250,166251000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform-d
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Titolo del prodotto
Chloroform-d, for NMR, 99.8% atom D, Thermo Scientific Chemicals >