Learn More
Chloroform-d, for NMR, 99.8% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform-d |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.8 atom % D |
Densità | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99.75% min. |
Imballaggio | Glass Bottle |
Acqua | 0.02% max. (Coulometric) |
Quantità | 250 mL |
Punto di fusione | -64.0°C |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468105 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 166255000,166250500,166252500,166250250,166251000 |
A0468508 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 166255000,166250500,166252500,166250250,166251000 |
A0466736 | Certificato di analisi | 31/10/2024 | 166255000,166250500,166252500,166250250,166251000 |
A0466463 | Certificato di analisi | 18/10/2024 | 166255000,166250500,166252500,166250250,166251000 |
A0466735 | Certificato di analisi | 16/10/2024 | 166255000,166250500,166252500,166250250,166251000 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform-d
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Titolo del prodotto
Chloroform-d, for NMR, 99.8% atom D, Thermo Scientific Chemicals >