Learn More
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% D, ACROS Organics™, stab. with silver foil, 0.03 v/v% TMS, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform-d |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless to Yellow |
Nota nome | 99.8+ atom% D |
Densità | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99.80% min. |
Imballaggio | Glass Bottle |
Acqua | 0.01% max. (Coulometric) |
Quantità | 500 mL |
Punto di fusione | -64.0°C |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466974 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 368651000,368655000 |
A0465200 | Certificato di analisi | 02/09/2024 | 368651000,368655000 |
A0462128 | Certificato di analisi | 27/06/2024 | 368651000,368655000 |
A0460945 | Certificato di analisi | 26/03/2024 | 368651000,368655000 |
A0460286 | Certificato di analisi | 26/03/2024 | 368651000,368655000 |
Titolo del prodotto
Chloroform-d, for NMR, 99.8+% D, ACROS Organics™, stab. with silver foil, 0.03 v/v% TMS, ACROS Organics™ >