Learn More
Chloroform/isoamyl alcohol 24:1(v/v), for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
CAS: 67-66-3 | CHCl3 | 119.37 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 327155000
184.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
Specifica
Chloroform/isoamyl alcohol 24:1(v/v) | |
DNase, RNase and Protease Free | |
1.4530g/mL | |
500 mL | |
Solution | |
CHCl3 | |
0.56 mPa.s (20°C) | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
Biologia molecolare |
-63.0°C | |
67-66-3, 123-51-3 | |
62.0°C | |
Bottiglia in vetro | |
1.453 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
cloroformio | |
6212 | |
>99.9% (chloroform), ≥99.0% (isoamyl alcohol) (by GC) |
Sicurezza e movimentazione
- Chloroform/isoamyl alcohol 24:1
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459777 | Certificato di analisi | 07/05/2024 | 327155000 |
A0452543 | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 327155000 |
A0388623 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 327155000 |
A0401076 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 327155000 |
A0440295 | Certificato di analisi | 16/09/2022 |