Learn More
Chloroform, Stabilized with Amylene, for HPLC, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10615492
Chloroform, Stabilized with Amylene, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10615492
2.5 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10615492
Marca: Fisher Chemical C/4966/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High purity solvent suitable for HPLC, spectrophotometry, and pesticide residue analysis
  • Contains approx. 50ppm amylene as preservative
  • Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis
  • Also meets ACS specifications
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Punto di fusione -63°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 61°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Pressione del vapore 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPaS at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroform, stabilized with amylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroform
Titolo del prodotto
Chloroform, Stabilized with Amylene, for HPLC, Fisher Chemical™ >