Learn More
Chloroform, stabilized with ethanol, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform |
Punto di fusione | -63.0°C |
Nota nome | Stabilized with ethanol |
Absorbance | 0.009 max. at 300nm, 0.046 max. at 265nm, 0.301 max. at 250nm, 0.699 max. at 245nm, 1 cm cell vs water, 1 cm cell vs water at 0nm |
Colore | White |
Densità | 1.4800g/mL |
Punti di ebollizione | 61.0°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Crystals |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466906 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 390760010,390760025 |
A0465891 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | 390760010,390760025 |
A0463830 | Certificato di analisi | 02/08/2024 | 390760010,390760025 |
A0459419 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 390760010,390760025 |
A0455941 | Certificato di analisi | 22/11/2023 | 390760010,390760025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Chloroform, Ethyl alcohol
Titolo del prodotto
Chloroform, stabilized with ethanol, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals >