Learn More
Chloroiodomethane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10366451
Chloroiodomethane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10366451
100 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10366451
Marca: Thermo Scientific Acros 222151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 593-71-5, 7440-22-4
Formula molecolare CH2ClI
Molecular Weight (g/mol) 176.38
InChI Key PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
IUPAC Name chloro(iodo)methane
SMILES C(Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroiodomethane
Colore Pink-Red to Yellow
Densità 2.4200g/mL
Punti di ebollizione 108.0°C to 109.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2I
Indice di rifrazione 1.5812 to 1.5832
Quantità 100 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravità specifica 2.42
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Stabilizzatore Copper
Peso formulazione 176.38
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0392373 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number222155000,222151000,222150250
Numero di lottoA0392373 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/01/2024 Catalog Number222155000,222151000,222150250
Titolo del prodotto
Chloroiodomethane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >