Learn More
Chlorotrimethylsilane, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10433575
Chlorotrimethylsilane, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10433575
100 mL, AcroSeal™ Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Codice prodotto. 10433575
Marca: Thermo Scientific Acros 426431000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Punto di fusione -58.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 57.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C3H9ClSi
Formula lineare (CH3)3SiCl
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3890
Numero MDL MFCD00000502
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 2180
Gravità specifica 0.85
Sinonimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
InChI Key IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
IUPAC Name chloro(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Viscosità 0.34 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 108.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467351 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/10/2024 Catalog Number426431000
Numero di lottoA0457745 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number426431000
Numero di lottoA0445411 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number426431000
Numero di lottoA0403087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number426431000
Numero di lottoA0439406 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2022 Catalog Number426431000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Titolo del prodotto
Chlorotrimethylsilane, 98%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >