Learn More
Chlorotrimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11400244
Chlorotrimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11400244
100 mL
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11400244
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
Solubility
Miscible with ether, benzene, diethylether and perchloroethylene.
Notes
Incompatible with water, strong acids, strong oxidizing agents, strong bases, alcohols, aldehydes, amines, ketones and esters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-77-4
Formula molecolare C3H9ClSi
Molecular Weight (g/mol) 108.64
Numero MDL MFCD00000502
InChI Key IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC Name chloro(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 56°C to 58°C
Materiale o nome chimico Chlorotrimethylsilane
Punto di fusione -58°C
Quantità 100 mL
Formula lineare (CH3)3SiCl
Numero UN UN1298
Beilstein 1209232
Punto d'infiammabilità −27°C (−16°F)
Informazioni di solubilità Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Peso formulazione 108.64
Percent Purity ≥98%
Odore Chlorine-like
Indice di rifrazione 1.389
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.856
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Trimethylchlorosilane
Titolo del prodotto
Chlorotrimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >