Learn More
Chlorotrimethylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
Solubility
Miscible with ether, benzene, diethylether and perchloroethylene.
Notes
Incompatible with water, strong acids, strong oxidizing agents, strong bases, alcohols, aldehydes, amines, ketones and esters.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 56°C to 58°C |
Materiale o nome chimico | Chlorotrimethylsilane |
Punto di fusione | -58°C |
CAS | 75-77-4 |
Quantità | 1000 mL |
Formula molecolare | C3H9ClSi |
Formula lineare | (CH3)3SiCl |
Numero MDL | MFCD00000502 |
Numero UN | UN1298 |
Beilstein | 1209232 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462601 | Certificato di analisi | 02/12/2024 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
A0459555 | Certificato di analisi | 13/03/2024 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
10247424 | Certificato di analisi | 19/07/2023 | A13651.AP,A13651,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
10245026 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
A0446436 | Certificato di analisi | 24/11/2022 | A13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorotrimethylsilane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contiene: Trimethylchlorosilane