Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cholic acid |
Punto di fusione | 197°C to 202°C |
Colore | White to Beige |
Perdita all'essiccatura | 1% max. (135°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 10, IV, 2072 |
Indice di Merck | 15, 2210 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, 97% >