Learn More
Minigrip™ Sacchetti scrivibili richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™
Label bag contents with ease. Minigrip™ Resealable Write-on Bags provide three white bars specifically designed for writing on with inkpen or marker.
Marca: Minigrip™ BAJ-340-011X
Descrizione
- Polyethylene
- Resealable
- Autoclavable
- Three write-on bars for labelling
Specifica
Sacchetto risigillabile | |
Ideale per la conservazione di articoli di cancelleria e l'invio di campioni | |
Confezione da 100 | |
85 mm |
Trasparente | |
PE (Polietilene) | |
75 mm |
Titolo del prodotto
Minigrip™ Sacchetti scrivibili richiudibili Minigrip™ Chroma Gesellschaft™ > 75W x 85mmD