Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730455
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10042981
  • 153.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
45 mL
4 g
60 to 150 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond Alox A
150 m2/g