Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
120.00€ - 272.00€
Specifica
Tipo di colonna | SPE |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 60 to 150 μm |
Assorbente | Chromabond Alox A |
Tipo | Solid Phase Extraction Column |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10576691
|
Macherey-Nagel™
730452 |
3 mL | 500 mg | N/A | |||||
10042981
|
Macherey-Nagel™
730455 |
45 mL | 4 g |
161.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10032981
|
Macherey-Nagel™
730453 |
6 mL | 500 mg |
120.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
SPE | |
60 to 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |