Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Alox A Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730452
Codice prodotto. 10576691
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
3 mL
500 mg
60 to 150 μm
Solid Phase Extraction Column
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond Alox A
150 m2/g