Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730005
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Specifica
Silica | |
6 mL | |
1000 mg | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |
14% | |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond C18 | |
Polar secondary interaction | |
500 m2/g |