Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
118.00€ - 203.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Carico di carbonio | 14% |
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10237890
|
Macherey-Nagel™
730001 |
1 mL | 100 mg |
203.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10339580
|
Macherey-Nagel™
730002 |
3 mL | 200 mg |
156.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10074220
|
Macherey-Nagel™
730003 |
3 mL | 500 mg |
175.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10319680
|
Macherey-Nagel™
730005 |
6 mL | 1000 mg |
151.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10532301
|
Macherey-Nagel™
730004 |
6 mL | 500 mg |
118.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Specifica
Silica | |
SPE | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |
14% | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond C18 | |
Polar secondary interaction | |
500 m2/g |