Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730002
133.74 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10339580
  • 156.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Chromabond™ C18 Polypropylene Column
Specifica
Specifica
Silica
3 mL
200 mg
45 μm
Solid Phase Extraction Column
60 μm
14%
SPE
Solid Phase Extraction
Chromabond C18
Polar secondary interaction
500 m2/g