Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730301
Codice prodotto. 10012901
  • 237.00€ / pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
6 mL
2 g
45 μm
SPE Hydra Column
60 μm
15%
SPE Hydra
Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Chromabond C18
No
500 m2/g