Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
118.00€ - 495.00€
Specifica
Materiale base Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna SPE Hydra
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Dimensione particelle 45 μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Capacità colonna (sistema metrico) Peso del letto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità colonna (sistema metrico) Peso del letto Prezzo Quantità e disponibilità  
10619391
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730295
1 mL 100 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10124661
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730294
1 mL 50 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10184751
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730296
3 mL 200 mg
156.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10706902
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730297
3 mL 500 mg
175.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10679961
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730298
3 mL 1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10174801
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730300
6 mL 1 g
151.00€
pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10629581
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730302
6 mL 3 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10012901
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730301
6 mL 2 g
237.00€
pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10348311
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730299
6 mL 500 mg
118.00€
pezzi 30
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Silica
SPE Hydra
45 μm
SPE Hydra Column
60 μm
15%
Solid Phase Extraction of Polar Analytes
Chromabond C18
No
500 m2/g