Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylene SPE Hydra Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730300
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
6 mL | |
1 g | |
45 μm | |
SPE Hydra Column | |
60 μm |
15% | |
SPE Hydra | |
Solid Phase Extraction of Polar Analytes | |
Chromabond C18 | |
No | |
500 m2/g |