Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730421
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Silica | |
6 mL | |
500 mg | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
60 μm |
5.5% | |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond CN | |
Hydrophobic | |
500 m2/g |