Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
192.00€ - 326.00€
Specifica
Materiale base Silica
Tipo di colonna SPE
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids
Dimensione particelle 45 μm
Assorbente Chromabond Drug II
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità colonna (sistema metrico) Peso del letto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità colonna (sistema metrico) Peso del letto Prezzo Quantità e disponibilità  
12867821
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730685
1 mL 100 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12814301
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730680
3 mL 200 mg
192.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12844501
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730683
6 mL 500 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12877891
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730686
3 mL 500 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
Silica
Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids
Chromabond Drug II
60 Å
SPE
45 μm
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g