Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 730685
Codice prodotto. 12867821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
SPE
Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids
Chromabond Drug II
60 Å
1 mL
100 mg
45 μm
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II Polypropylene SPE Column > Column Capacity: 1mL; Adsorbent Weight: 100mg