Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730956
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
PS/DVB Copolymer | |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond HR-XC | |
Spherical | |
800 m2/g |
3 mL | |
60 mg | |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
65 to 75 Å |