Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC Polypropylene SPE Column
79.05€ - 264.00€
Specifica
Materiale base | PS/DVB Copolymer |
---|---|
Tipo di colonna | SPE |
Da utilizzare con (applicazione) | Solid Phase Extraction |
Dimensione particelle | 85 μm |
Assorbente | Chromabond HR-XC |
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità colonna (sistema metrico) | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12778242
|
Macherey-Nagel™
730969 |
1 mL | 30 mg |
79.05€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12881031
|
Macherey-Nagel™
730953 |
3 mL | 500 mg |
186.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12810961
|
Macherey-Nagel™
730952 |
3 mL | 200 mg |
128.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12804511
|
Macherey-Nagel™
730957 |
6 mL | 150 mg |
233.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12894431
|
Macherey-Nagel™
730956 |
3 mL | 60 mg |
114.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12804371
|
Macherey-Nagel™
730955 |
6 mL | 500 mg |
264.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Spécification
PS/DVB Copolymer | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond HR-XC | |
Spherical | |
800 m2/g |
SPE | |
85 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
65 to 75 Å |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit