Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Complete Vacuum Manifold
Designed for the simultaneous preparation of up to 12, 16 or 24 samples. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Complete Vacuum Manifold handles columns and cartridges used in solid phase extraction (SPE).
922.00€ - 1355.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Solid Phase Extraction
Tipo Vacuum Manifold
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10799172
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730150
up to 12 Columns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10236331
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730360
up to 16 LV Columns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10025731
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
730151
up to 24 Columns Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The complete CHROMABOND Vacuum Manifold consists of:
  • Rectangular glass cabinet with polypropylene lid and lid gasket (2 sizes available):
    • Small holds up to 12 CHROMABOND™ columns or CHROMAFIX™ cartridges
    • Large holds up to 16 CHROMABOND™ LV columns or up to 24 CHROMABOND™ columns or CHROMAFIX™ cartridges
  • Removable needles on lower side of the lid
  • Vacuum gauge for reading the vacuum pressure in the chamber
  • Control valve for adjustment of the vacuum in the chamber
  • Replaceable valves with caps that allow individual vacuum control of each SPE column
  • Variable rack with exchangeable partitions, which accept a wide variety of vessels like test tubes, measuring flasks, scintillation vials, autosampler vials, plastic vials, etc.
Specifica
Specifica
Solid Phase Extraction
Vacuum Manifold
1 Each
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Complete Vacuum Manifold