Learn More
ChromaCare™ LC-MS Aqueous Rinse, Probe Wash 1, Thermo Scientific™
Ready-to-use blend of water and 2% acetonitrile (v/v) serves as an aqueous wash solution to clean sample probes and needles on LC instruments.
Marca:  Thermo Scientific T001252500
127.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15842544
  • 130.00€ / 2.50L
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for cleaning sample preparation needle and drain lines on LC instrument after sampling
  • Save time by using off-the-shelf blend — premade for convenience
  • Helps to maintain clean sample lines and reduce sample carryover
  • Packaged in 2.5L amber glass bottle
  • Complementary to T001262500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
75-05-8
Water with 2% Acetonitrile
2.5 L
1.8 to 2.2% (Acetonitrile)
Amber Glass Bottle
Liquid
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
ChromaCare™ LC-MS Aqueous Rinse, Probe Wash 1, Thermo Scientific™ > 2.5L