Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Thermo Scientific™ Chromacol Vial Closures are offered with a selection of liner materials and colors.
Marca:  Thermo Scientific™ 13-SC-8RT1
Codice prodotto. 10004012
  • 218.37€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Chromacol Vial Closures are offered with a selection of liner materials and colors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
13mm Screw Cap Prefitted Type 8 Rubber/PTFE Liner for 3.5-HRSV
Nero
Chromacol
Rubber/PTFE
Rubber
Fiale filettate