Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 12mm and 13mm Closures for Screw-Thread Vials
Thermo Scientific™ Chromacol Vial Closures are offered with a selection of liner materials and colors.
55.20€ - 197.53€
Specifica
Product Line | Chromacol |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Screw Thread Vials |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10004012
|
Thermo Scientific™
13-SC-8RT1 |
197.53€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11533710
|
Thermo Scientific™
12-SCWG |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
11583700
|
Thermo Scientific™
12-SC(R) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Chromacol Vial Closures are offered with a selection of liner materials and colors.
Specifica
Chromacol | |
Screw Thread Vials |