Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731853
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10639771
  • 159.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Dry (Na2 SO4)
Removal of Traces of Water From Organic Solutions
50 Pack
1500 mg
Chromafix Dry (Na2 SO4) Cartridge