Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Cartridge
125.00€ - 197.00€
Specifica
Materiale base | Dry (Na2 SO4) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Removal of Traces of Water From Organic Solutions |
Tipo | Chromafix Dry (Na2 SO4) Cartridge |
Quantità | 50 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10639771
|
Macherey-Nagel™
731853 |
1500 mg |
159.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10639961
|
Macherey-Nagel™
731854 |
2800 mg |
197.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10441282
|
Macherey-Nagel™
731852 |
780 mg |
125.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Dry (Na2 SO4) | |
Removal of Traces of Water From Organic Solutions | |
Chromafix Dry (Na2 SO4) Cartridge | |
50 Pack |