Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731769
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12804441
  • 247.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer
Acidic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Phenolic Acids, Acidic Herbicides
Strong quat. ammonium modified polymeric anion exchanger
55 to 65 Å
850 m2/g
240 mg
45 or 85 μm
Chromafix HR-XA Cartridge
50 Pack