Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Cartridge
222.00€ - 316.00€
Specifica
Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Acidic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Phenolic Acids, Acidic Herbicides |
Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
Assorbente | Strong quat. ammonium modified polymeric anion exchanger |
Tipo | Chromafix HR-XA Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12824371
|
Macherey-Nagel™
731768 |
155 mg |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12804441
|
Macherey-Nagel™
731769 |
240 mg |
247.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12814511
|
Macherey-Nagel™
731770 |
500 mg |
316.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer | |
45 or 85 μm | |
Chromafix HR-XA Cartridge | |
50 Pack |
Acidic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Phenolic Acids, Acidic Herbicides | |
Strong quat. ammonium modified polymeric anion exchanger | |
55 to 65 Å | |
850 m2/g |