Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731771
Codice prodotto. 12768252
  • 233.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer
Perfluorinated Surfactants, Acidic Compounds Like Sulfonates, Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum
Weakly basic secondary and tertiary ammonium polymeric anion exchanger
55 to 65 Å
850 m2/g
155 mg
45 or 85 μm
Chromafix HR-XAW Cartridge
50 Pack