Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XAW Cartridge
222.00€ - 316.00€
Specifica
Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Perfluorinated Surfactants, Acidic Compounds Like Sulfonates, Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum |
Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
Assorbente | Weakly basic secondary and tertiary ammonium polymeric anion exchanger |
Tipo | Chromafix HR-XAW Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12778252
|
Macherey-Nagel™
731772 |
240 mg |
247.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12768252
|
Macherey-Nagel™
731771 |
155 mg |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12788252
|
Macherey-Nagel™
731773 |
500 mg |
316.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer | |
45 or 85 μm | |
Chromafix HR-XAW Cartridge | |
50 Pack |
Perfluorinated Surfactants, Acidic Compounds Like Sulfonates, Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum | |
Weakly basic secondary and tertiary ammonium polymeric anion exchanger | |
55 to 65 Å | |
850 m2/g |