Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731755
Codice prodotto. 12830961
  • 233.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer
Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Fungicides From Food
Benzenesulfonic acid modified polymeric cation exchanger
65 to 75 Å
800 m2/g
155 mg
45 or 85 μm
Chromafix HR-XC Cartridge
50 Pack