Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC Cartridge
233.00€ - 332.00€
Specifica
Materiale base | Spherical PS/DVB Copolymer |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Fungicides From Food |
Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
Assorbente | Benzenesulfonic acid modified polymeric cation exchanger |
Tipo | Chromafix HR-XC Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12894301
|
Macherey-Nagel™
731757 |
500 mg |
332.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12830961
|
Macherey-Nagel™
731755 |
155 mg |
233.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12801041
|
Macherey-Nagel™
731756 |
240 mg |
259.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Spherical PS/DVB Copolymer | |
45 or 85 μm | |
Chromafix HR-XC Cartridge | |
50 Pack |
Basic Active Ingredients From Strongly Matrix-Contaminated Samples Like, e.g., Urine, Plasma, Serum, Fungicides From Food | |
Benzenesulfonic acid modified polymeric cation exchanger | |
65 to 75 Å | |
800 m2/g |