Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ba2+ cartridges
Marca: Macherey-Nagel™ 731871
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ba2+ form | |
Removal of Sulfate Ions From Water | |
Chromafix PS-Ba2+ Cartridge | |
50 Pack |
280 mg | |
100 μm | |
100 Å |