Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ PS-Ba2+ cartridges
222.00€ - 247.00€
Specifica
Materiale base | Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ba2+ form |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Removal of Sulfate Ions From Water |
Dimensione particelle | 100 μm |
Tipo | Chromafix PS-Ba2+ Cartridge |
Dimensione del poro | 100 Å |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10308601
|
Macherey-Nagel™
731871 |
280 mg |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10402052
|
Macherey-Nagel™
731870 |
550 mg |
247.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Strong PS/DVB Cation Exchanger, Ba2+ form | |
100 μm | |
100 Å |
Removal of Sulfate Ions From Water | |
Chromafix PS-Ba2+ Cartridge | |
50 Pack |