Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731832
Codice prodotto. 10135091
  • 210.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs
SA
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 450 mg
45 μm
Chromafix SA Cartridge
50 Pack