Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Cartridge
171.00€ - 266.00€
Specifica
Materiale base | Silica |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs |
Dimensione particelle | 45 μm |
Assorbente | SA |
Tipo | Chromafix SA Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10135091
|
Macherey-Nagel™
731832 |
Adsorbent Weight: 450 mg |
200.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10175041
|
Macherey-Nagel™
731831 |
Adsorbent Weight: 220 mg |
171.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10145091
|
Macherey-Nagel™
731833 |
Adsorbent Weight: 920 mg |
266.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Silica | |
45 μm | |
Chromafix SA Cartridge | |
50 Pack |
Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |