Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Cartridge
Marca: Macherey-Nagel™ 731833
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
Silica | |
Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorbent Weight: 920 mg | |
45 μm | |
Chromafix SA Cartridge | |
50 Pack |