Learn More
Metro™ Chrome Steel Shelves
749.83€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 189.5 cm |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 270 kg |
Tipo di ripiano | Complete Stationary Unit 5 |
Product Type | Shelf |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11890290
|
Metro™
5A357C |
Dimensions (L x W x H): 1220 x 455 x 1895mm |
749.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed | |
270 kg | |
Shelf |
189.5 cm | |
Complete Stationary Unit 5 | |
Chrome Steel |