Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11329777
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329777
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11329777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042114.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10060-12-5
Formula molecolare Cl3CrH12O6
Molecular Weight (g/mol) 266.44
Numero MDL MFCD00149660
InChI Key LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czechVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 83°C
Colore Black to Green
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,2222
Informazioni di solubilità Slightly soluble in acetone. Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether
IUPAC Name chromium(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 266.45 (158.35 Anhydrous)
Percent Purity ≤99.5%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.76 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU19I021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2022 Catalog Number042114.22,042114.36
Numero di lottoU04G052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2022 Catalog Number042114.22,042114.36
Numero di lottoI17M30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number042114.22,042114.36
Numero di lottoK22X020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number042114.22,042114.36
Numero di lottoB25X024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number042114.22,042114.36
Titolo del prodotto
Chromium(III) chloride hexahydrate, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals >