Learn More
Chromium(III) chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chromium(III) chloride hexahydrate |
Punto di fusione | 83°C |
Colore | Green |
Forma fisica | Crystalline Aggregates |
Quantità | 25 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | CrCl3·6H2O |
Numero UN | UN3260 |
Indice di Merck | 14,2222 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W18F021 | Certificato di analisi | 11/09/2024 | 010686.14,010686.06,010686.22 |
S18K003 | Certificato di analisi | 03/07/2024 | 010686.14,010686.06,010686.22 |
W08H001 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010686.14,010686.06 |
22917 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010686.14,010686.06 |
W18F021 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010686.14,010686.06 |