Learn More
Chromium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™ Codice prodotto.: 10086563
compliance-icons
Chromium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10086563 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
125 mL, Triple-leached LDPE bottle
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 mL
Imballaggio:
Triple-leached LDPE bottle
Codice prodotto. 10086563
Marca: SPEX Certiprep PLCR23Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Cr10,000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5, 7732-18-5, 7789-09-5
Formula molecolare Cr2H8N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.06
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Quantità 125 mL
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Tipo Certified Reference Material
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Solvente o matrice 5% HNO3
Da utilizzare con (applicazione) AA, ICP
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl    1000μg/mL    PLCR1-2X    10,000    PLCR1-3XH2O    1000μg/mL    PLCR9-2X    10,000    PLCR9-3X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: chromium(III) nitrate nonahydrate, nitric acid
Product intended for laboratory use only
Titolo del prodotto
Chromium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HNO3, SPEX CertiPrep™ >