Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
GFP-Trap™ Agarose is an affinity resin for IP of GFP-fusion proteins.
Marca:  Proteintech GTA-400
Codice prodotto. 17313353
  • 5899.00€ / 400 reazioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Consists of a GFP Nanobody/ VHH coupled to agarose beads
Specifica
Specifica
10 μL slurry bind about 12 μg of recombinant GFP
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarose
400 Reactions
Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaca