Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
GFP-Trap™ Agarose is an affinity resin for IP of GFP-fusion proteins.
238.00€ - 5899.00€
Specifica
Capacità di legame | 10 μL slurry bind about 12 μg of recombinant GFP |
---|---|
Content And Storage | Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. |
Da utilizzare con (applicazione) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Bersaglio | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP |
Label or Dye | Agarose |
Codice del prodotto | Marca | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sufficiente per | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17313353
|
Proteintech
GTA-400 |
400 Reactions |
5899.00€
400 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17303353
|
Proteintech
gta-200 |
200 Reactions |
3237.00€
200 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17373343
|
Proteintech
gta-10 |
10 Reactions |
238.00€
10 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17383343
|
Proteintech
gta-100 |
100 Reactions |
1798.00€
100 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17393343
|
Proteintech
gta-20 |
20 Reactions |
397.00€
20 reazioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Consists of a GFP Nanobody/ VHH coupled to agarose beads
Specifica
10 μL slurry bind about 12 μg of recombinant GFP | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose |
Upon receipt store at 4°C. Do not freeze. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomeric eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, eYFP, Venus, Ypet, BFP | |
Alpaca |